Learn More
DURAN Bride plate DN 60
Code produit 31907796 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Avec rainures
Sans rainure
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend
31907796 Sans rainure
31907797 Avec rainures
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31907796 Fournisseur DURAN Code fournisseur 210353471
 Article restreint
Expédition estimée: 28-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les brides plates sont des composants en verre borosilicate meulé de précision pour construire des récipients de réaction résistants à la pression, offrent un scellement fiable et une grande résistance mécanique
  • Fabriqué à partir de verre borosilicate 3.3 meulé, composant pour un traitement ultérieur en récipients de réaction
  • En raison de la géométrie et de l’épaisseur massive des parois, les blanks conviennent aux dispositifs à applications sous pression et à vide, ainsi que pour les articles en verre pour un traitement ultérieur
  • Disponibles avec ou sans rainures, ils offrent un scellement fiable, une grande résistance mécanique et une qualité de confiance DURAN™ pour un usage exigeant en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Bride plate
À utiliser avec (équipement) Récipients à réaction résistants à la pression
Comprend Sans rainure
Matériau Verre borosilicaté
Quantité 1 de chaque