Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Couvercle à bride plat avec col central, deux cols latéraux inclinés et un col latéral vertical
Code produit 10861841
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du bouchon:
Encolure centrale (NS) : 14/23
Encolure centrale (NS) : 29/32
Encolure centrale (NS) : 45/40
Comprend:
Bride de laboratoire 100
Bride de laboratoire 150
Bride de laboratoire 200
Bride de laboratoire 60
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du bouchon Comprend unitSize
10861841 Encolure centrale (NS) : 29/32 Bride de laboratoire 100 1 pièce
10169529 Encolure centrale (NS) : 45/40 Bride de laboratoire 100 1 pièce
10053473 Encolure centrale (NS) : 29/32 Bride de laboratoire 150 1 pièce
10179529 Encolure centrale (NS) : 45/40 Bride de laboratoire 150 1 pièce
11552364 Encolure centrale (NS) : 45/40 Bride de laboratoire 200 1 pièce
11542364 Encolure centrale (NS) : 29/32 Bride de laboratoire 200 1 pièce
11532364 Encolure centrale (NS) : 14/23 Bride de laboratoire 60 1 pièce
10101984 Encolure centrale (NS) : 29/32 Bride de laboratoire 60 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10861841 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 06104241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.80€
    219.57€ / 1 pièces
    Économisez 130.23€
    37% de réduction
Expédition estimée: 22-09-2026
Spécification
Matériau Verre borosilicaté, Duran Verre
À utiliser avec (application) Récipients de réaction
Comprend Bride de laboratoire 100
Type de produit Couvercle à bride
Taille du bouchon Encolure centrale (NS) : 29/32