Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Couvercles à bride plate avec col central et deux cols latéraux inclinés
Code produit 11582354
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
75 mm
85 mm
95 mm
110 mm
125 mm
150 mm
165 mm
Comprend:
Bride de laboratoire 100
Bride de laboratoire 140
Bride de laboratoire 150
Bride de laboratoire 200
Bride de laboratoire 60
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Comprend Conditionnement
11582354 165 mm Bride de laboratoire 200 1 pièce
10311560 110 mm Bride de laboratoire 100 -
10775695 95 mm Bride de laboratoire 100 1 pièce
11562354 150 mm Bride de laboratoire 140 1 pièce
11552354 125 mm Bride de laboratoire 150 1 pièce
11572354 150 mm Bride de laboratoire 200 1 pièce
11542354 75 mm Bride de laboratoire 60 1 pièce
10192454 85 mm Bride de laboratoire 60 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11582354 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 06103564
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    856.00€
    559.95€ / 1 pièces
    Économisez 296.05€
    34% de réduction
Expédition estimée: 07-01-2027
Spécification
Matériau Verre borosilicaté, Duran Verre
À utiliser avec (application) Récipients de réaction
Hauteur (métrique) 165 mm
Comprend Bride de laboratoire 200
Type de produit Couvercle à bride