Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Couvercles à bride plate avec col central
Code produit 11582334
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
75 mm
80 mm
85 mm
110 mm
140 mm
150 mm
165 mm
Comprend:
Bride de laboratoire 100
Bride de laboratoire 150
Bride de laboratoire 200
Bride de laboratoire 60
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Comprend Conditionnement
11582334 110 mm Bride de laboratoire 100 1 pièce
11562334 80 mm Bride de laboratoire 100 1 pièce
11502344 140 mm Bride de laboratoire 150 1 pièce
11512344 150 mm Bride de laboratoire 200 1 pièce
11522344 165 mm Bride de laboratoire 200 1 pièce
11542334 75 mm Bride de laboratoire 60 1 pièce
11552334 85 mm Bride de laboratoire 60 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11582334 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 06100206
Expédition estimée: 28-12-2026
Spécification
Matériau Verre borosilicaté, Duran Verre
À utiliser avec (application) Récipients de réaction
Hauteur (métrique) 110 mm
Comprend Bride de laboratoire 100
Type de produit Couvercle à bride
Taille du bouchon Encolure centrale (NS) : 45/40