Learn More
Gilac™ Plateau plat
Description
- La gamme la plus vaste et la plus personnalisable du marché.
- 5 couleurs.
- 5 volumes.
- Peut être utilisé dans une large gamme de températures.
- Dimensions adaptées aux réfrigérateurs.
- Peut être utilisé comme :
- bac de décongélation grâce à sa large grille de séparation qui sépare l'eau glacée du produit en cours de décongélation.
- récipient de préparation pour les produits qui laissent couler des ingrédients, plateau.
- récipient pour la conservation des échantillons de comparaison.
- Récipient de fermentation et de décantation.
- Emboîtement et empilage avec couvercle.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 8 l |
| Couleur | Noir |
| Hauteur (métrique) | 75 mm |
| Longueur (métrique) | 485 mm |
| Matériau | HDPE |
| Type | Bandeja dispensadora |
| Largeur (métrique) | 335 mm |
| Longueur (impériale) | 19,1 in |
| Hauteur (impériale) | 3 in |
| Largeur (impériale) | 13,2 in |
| Afficher plus |