Learn More
Gilac™ Plateau plat
Code produit 17988981
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 l
5 l
8 l
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
17988981 3 l 1 pièce
17988851 5 l 1 pièce
17988531 8 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17988981 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G154241
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le plateau plat peut être utilisé dans une large gamme de températures et ses dimensions sont adaptées aux réfrigérateurs.
  • La gamme la plus vaste et la plus personnalisable du marché.
  • 5 couleurs.
  • 5 volumes.
  • Peut être utilisé dans une large gamme de températures.
  • Dimensions adaptées aux réfrigérateurs.
  • Peut être utilisé comme :
    • bac de décongélation grâce à sa large grille de séparation qui sépare l'eau glacée du produit en cours de décongélation.
    • récipient de préparation pour les produits qui laissent couler des ingrédients, plateau.
    • récipient pour la conservation des échantillons de comparaison.
    • Récipient de fermentation et de décantation.
  • Emboîtement et empilage avec couvercle.
Spécification
Capacité (métrique) 3 l
Couleur Noir
Hauteur (métrique) 70 mm
Longueur (métrique) 347 mm
Matériau HDPE
Type Bandeja dispensadora
Largeur (métrique) 230 mm
Longueur (impériale) 13,7 in
Hauteur (impériale) 2,8 in
Largeur (impériale) 9,1 in
Capacité (impériale) 0,8 gal.
Autoclavable Non autoclavable