Learn More
Cleaver Scientific Système IEF avec lecteur à plat pour bandes IPG et gels
Code produit 12803972
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
12803972 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12803972 Fournisseur Cleaver Scientific Code fournisseur CSLIEF
Expédition estimée: 30-11-2026
Système d’entrée de gamme pour les besoins des laboratoires ayant des exigences de débit accrues.
  • Plateau de focalisation haute capacité pouvant accueillir jusqu’à douze bandes IPG
  • Le clip d’électrodes réglable à code couleur permet de résoudre les bandes IPG de 7 à 24 cm de longueur
  • La plaque de refroidissement en céramique facilite la dissipation efficace de la chaleur et le contrôle thermique homogène pendant les techniques IEF haute tension
  • Les connecteurs à clipser permettent de raccorder le refroidisseur à la plaque de refroidissement et maintiennent des températures de fonctionnement optimales pour les bandes IPG (20°C) et les gels précoulés (4°C)
  • Le plateau de réhydratation permet un transfert pratique des bandes IPG vers le plateau de focalisation
Spécification
À utiliser avec (application) IEF de première dimension
Type Système IEF à plat
Comprend Réhydratation et plateaux de focalisation
Température (impériale) en fonctionnement 39,2°F à 77°F
Température (métrique) en fonctionnement 4°C à 25°C
Alimentation électrique 3 000 V, 150 mA, 150 w