Learn More
Flavanone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11445167
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11445167 50 g 50g
11435167 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11445167 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22587.18
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 487-26-3 | C15H12O2 | 224.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 487-26-3
Formule moléculaire C15H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 224.26
Numéro MDL MFCD00006841
Clé InChI ZONYXWQDUYMKFB-UHFFFAOYNA-N
Synonyme flavanone, 2-phenylchroman-4-one, 2,3-dihydroflavone, 2-phenyl-4-chromanone, 4-flavanone, 2,3-dihydro-2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-2-phenyl, 2-phenyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 2,3-dihydro-2-phenyl-4h-benzopyran-4-one, 2-phenyl-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-4-one
CID PubChem 10251
ChEBI CHEBI:5070
Nom IUPAC 2-phenyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one
SMILES O=C1CC(OC2=CC=CC=C12)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Flavanone
Point de fusion 75°C to 79°C
Quantité 50 g
Beilstein 183227
Poids de la formule 224.26
Pourcentage de pureté ≥98%