Learn More
Flavanone, TRC
Code produit 30389456
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30389456 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30389456 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF3711001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Flavanone
CAS 487-26-3
Formule moléculaire C15 H12 O2
Quantité 1 g
Synonyme (2RS)-2-Phenyl-2,3-dihydro-4H-1-benzopyran-4-one, Propafenone Hydrochloride Imp. H (EP)
Formule InChI InChI=1S/C15H12O2/c16-13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-9,15H,10H2
SMILES O=C1CC(Oc2ccccc12)c3ccccc3
Nom IUPAC 2-phényl-2,3-dihydrochromen-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 224.25
Poids de la formule 224.0837