Learn More
Acide flavianique, TRC
Code produit 30009627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
Conditionnement:
1g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30009627 1 g 1g
30005296 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30009627 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF2573951G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 483-84-1
Formule moléculaire C10H6N2O8S
Poids moléculaire (g/mol) 314.23
SMILES Oc1c(cc(c2ccc(cc12)S(=O)(=O)O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Flavianic Acid
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H6N2O8S/c13-10-7-3-5(21(18,19)20)1-2-6(7)8(11(14)15)4-9(10)12(16)17/h1-4,13H,(H,18,19,20)
Poids de la formule 313.9845