Learn More
Flavine adénine dinucléotide sel disodique, 100,5 %, 95 à 99 %, MP Biomedicals™
Code produit 11406942 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11406942 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11406942 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215112780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    85.05€ / 100mg
    Économisez 21.95€
    20% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Flavin adenine dinucleotide disodium salt
CAS 146-14-5
Couleur Orange
Plage de pourcentage du dosage 95 à 99 %
Formule moléculaire C27H33N9O15P2
Numéro MDL MFCD00041835
Quantité 100 mg
Synonyme flavin adenine dinucleotide, flavine-adenine dinucleotide, flavin-adenine dinucleotide, fad, flavitan, fademin, flanin f, unii-zc44yti8kk, flamitajin b, adenine-flavin dinucleotide
Clé InChI VWWQXMAJTJZDQX-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC1=C(C)C=C2N(CC(O)C(O)C(O)COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3O)N3C=NC4=C(N)N=CN=C34)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Nom IUPAC {[5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy}({[(5-{7,8-dimethyl-2,4-dioxo-2H,3H,4H,10H-benzo[g]pteridin-10-yl}-2,3,4-trihydroxypentyl)oxy](hydroxy)phosphoryl}oxy)phosphinic acid
Poids moléculaire (g/mol) 785.56
CID PubChem 643975
ChEBI CHEBI:16238
Poids de la formule 829.6
Pourcentage de pureté 100.5%
Forme physique Poudre