Learn More
Thermo Scientific Chemicals Flavine adénine dinucléotide, sel disodique
Code produit 10127553 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10127553 1 g Flacon en verre
10409301 250 mg Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10127553 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 347210010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 84366-81-4 | C27H31N9Na2O15P2 | 829.52 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84366-81-4
Formule moléculaire C27H31N9Na2O15P2
Poids moléculaire (g/mol) 829.52
Numéro MDL MFCD00151217
Clé InChI XLRHXNIVIZZOON-SJFBGTSINA-L
Synonyme flavin adenine dinucleotide disodium, unii-67u7uhj04c, flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate, riboflavin 5'-adenosine diphosphate disodium salt, flavin adenine dinucleotide disodium salt, fad-na2, flavine adenine dinucleotide, fad sodium, flavin adenine dinucelotide, fad tn
CID PubChem 131675332
Nom IUPAC disodique ; [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurine-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolane-2-yl]méthoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4S)-5-(7,8-diméthyle-4-oxido-2-oxobenzo[g]ptéridine-10-yl)-2,3,4-trihydroxypentyl] phosphate ; hydrate
SMILES [Na+].[Na+].CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)N3C=NC4=C(N)N=CN=C34)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Flavin adenine dinucleotide disodium salt
Couleur Jaune à orange
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5g/L
Spectrophotométrie 90% (lambda min. 450nm, pH 7), molar absorptivity 11300 +/- 4%, on dry substance
Poids de la formule 829.52
Forme physique Poudre