Learn More
Flavine adénine dinucléotide sel disodique, ≥ 95 %, MP Biomedicals™
Code produit 11416942 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11416942 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11416942 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215112783
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.18€
    144.90€ / 250mg
    Économisez 14.28€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Biologie cellulaire et analyse
Identifiants chimiques
CAS 84366-81-4
Formule moléculaire C27H31N9Na2O15P2
Poids moléculaire (g/mol) 829.52
Numéro MDL MFCD00151217
Clé InChI XLRHXNIVIZZOON-SJFBGTSINA-L
Synonyme flavin adenine dinucleotide disodium, unii-67u7uhj04c, flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate, riboflavin 5'-adenosine diphosphate disodium salt, flavin adenine dinucleotide disodium salt, fad-na2, flavine adenine dinucleotide, fad sodium, flavin adenine dinucelotide, fad tn
CID PubChem 131675332
SMILES [Na+].[Na+].CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)N3C=NC4=C(N)N=CN=C34)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Flavin Adenine Dinucleotide Disodium Salt
Couleur Orange
Plage de pourcentage du dosage ≥ 95%
Quantité 250 mg
Nom IUPAC disodium [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl {[(2R,3S,4S)-5-{7,8-dimethyl-2,4-dioxo-2H,3H,4H,10H-benzo[g]pteridin-10-yl}-2,3,4-trihydroxypentyl phosphonato]oxy}phosphonate
Poids de la formule 829.6
Forme physique Solide