Learn More
Flavine adénine dinucléotide, sel de disodium hydraté, 94 % (poids sec), eau <10 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11411838
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11411838 100 mg 100mg
11421838 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11411838 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14495.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.98€
    46.65€ / 100mg
    Économisez 8.33€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1891059-93-0 | C27H31N9Na2O15P2 | 829.52 g/mol
Flavin adenine dinucleotide (FAD) is used as a redox cofactor (electron carrier) by flavoproteins including succinate dehydrogenase (complex), α-ketoglutarate dehydrogenase, apoptosis-inducing factor 2 (AIF-M2, AMID), folate/FAD-dependent tRNA methyltransferases, and N-hydroxylating flavoprotein monooxygenases. FAD is a component of the pyruvate dehydrogenase complex.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La flavine adénine dinucléotide (FAD) est utilisée comme cofacteur redox (porteur dʼélectrons) par les flavoprotéines, y compris la succinate déshydrogénase (complexe), α ; -cétoglutarate déshydrogénase, le facteur dʼinduction de lʼapoptose 2 (AIF-M2, AMID), les tRNA-méthyltransférases dépendantes du folate/FAD et les monooxygénases de la N-hydroxylation des protéines. La FAD est une composante du complexe pyruvate déshydrogénase.
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 mg/ml).
Remarques
Stocker à 4°C. Stocker dans des conditions fraîches et sèches dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1891059-93-0
Formule moléculaire C27H31N9Na2O15P2
Poids moléculaire (g/mol) 829.52
Numéro MDL MFCD00151217
Clé InChI XLRHXNIVIZZOON-SJFBGTSINA-L
Synonyme flavin adenine dinucleotide disodium, unii-67u7uhj04c, flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate, riboflavin 5'-adenosine diphosphate disodium salt, flavin adenine dinucleotide disodium salt, fad-na2, flavine adenine dinucleotide, fad sodium, flavin adenine dinucelotide, fad tn
CID PubChem 131675332
Nom IUPAC disodique ; [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurine-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolane-2-yl]méthoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4S)-5-(7,8-diméthyle-4-oxido-2-oxobenzo[g]ptéridine-10-yl)-2,3,4-trihydroxypentyl] phosphate ; hydrate
SMILES [Na+].[Na+].CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)N3C=NC4=C(N)N=CN=C34)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate
Notes de pourcentage du dosage (Poids sec), eau < 10 %
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité Soluble in water (50mg/ml).
Poids de la formule 829.52
Pourcentage de pureté 94%