Learn More
Flavine Adénine Dinucléotide Sel Désodique, TRC
Code produit 30397902
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30397902 250 mg
30397275 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30397902 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF371500250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84366-81-4
Formule moléculaire C27 H31 N9 O15 P2 . 2 Na
Poids moléculaire (g/mol) 829.51
Synonyme FAD sodium salt, 5'-Ester with adenosine riboflavin 5'-(trihydrogen diphosphate) sodium salt (1:2)
Nom IUPAC disodium ; [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurine-9-yl)-3,4-dihydroxy-tétrahydrofurane-2-yl]méthoxy-oxyoxy-phosphoryle] [(2R,3S,4S)-5-(7,8-diméthyl-2,4-dioxo-benzo[g]ptéridin-10-yl)-2,3,4-trihydroxy-pentyle] phosphate
SMILES [Na+].[Na+].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OC[C@H]4O[C@H]([C@H](O)[C@@H]4O)n5cnc6c(N)ncnc56)c2cc1C
Spécification
Nom chimique ou matériau Flavine-Adenine Dinucleotide Disodium Salt
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C27H33N9O15P2.2Na/c1-10-3-12-13(4-11(10)2)35(24-18(32-12)25(42)34-27(43)33-24)5-14(37)19(39)15(38)6-48-52(44,45)51-53(46,47)49-7-16-20(40)21(41)26(50-16)36-9-31-17-22(28)29-8-30-23(17)36;;/h3-4,8-9,14-16,19-21,26,37-41H,5-7H2,1-2H3,(H,44,45)(H,46,47)(H2,28,29,30)(H,34,42,43);;/q;2*+1/p-2/t14-,15+,16+,19-,20+,21+,26+;;/m0../s1
Poids de la formule 829.121