Learn More
Flavone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Flavone is a potentially useful biochemical for cytochrome P450 studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La flavone est une substance biochimique potentiellement utile pour les études sur le cytochrome P450.
Solubilité
Soluble dans l’acétone (25 mg/ml), le méthanol, l’alcool et le chloroforme. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Conserver dans des récipients étanches dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Flavone |
| Point de fusion | 95°C to 98°C |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 157598 |
| Merck Index | 14,4092 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in acetone (25mg/ml),methanol,alcohol,and chloroform. Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 222.24 |
| Pourcentage de pureté | 99% |