Learn More
Flavopiridol Hydrochloride, MedChemExpress
Description
Flavopiridol Hydrochloride (Alvocidib Hydrochloride) is a broad inhibitor of CDK, competing with ATP to inhibit CDKs including CDK1, CDK2, CDK4 with IC50s of 30, 170, 100 nM, respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Flavopiridol Hydrochloride |
| CAS | 131740-09-5 |
| Couleur | pale Brown |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C21H21Cl2NO5 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Alvocidib HydrochlorideL86-8275 HydrochlorideHMR-1275 Hydrochloride |
| Informations sur la solubilité | H2O : ≥ 20 mg/mL (45.63 mM) ∣DMF : 7.69 mg/mL (17.55 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C2=C(C=C(C([C@]3([H])[C@H](O)CN(C)CC3)=C2OC(C4=CC=CC=C4Cl)=C1)O)O.[H]Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 438.3 |
| Afficher plus |