Learn More
Chlorhydrate de flavopiridol, TRC
Code produit 30395176
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30395176 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30395176 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF3730005MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Flavopiridol Hydrochloride
CAS 131740-09-5
Formule moléculaire C21 H20 Cl N O5 . Cl H
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H20ClNO5.ClH/c1-23-7-6-12(17(27)10-23)19-14(24)8-15(25)20-16(26)9-18(28-21(19)20)11-4-2-3-5-13(11)22;/h2-5,8-9,12,17,24-25,27H,6-7,10H2,1H3;1H/t12-,17+;/m1./s1
SMILES Cl.CN1CC[C@H]([C@@H](O)C1)c2c(O)cc(O)c3C(=O)C=C(Oc23)c4ccccc4Cl
Nom IUPAC 2-(2-clorofenil)-5,7-dihidroxi-8-[(3R,4S)-3-hidroxi-1-metilpiperidin-4-il]cromen-4-ona;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 438.3
Poids de la formule 437.0797