Learn More
Chlorhydrate de flavopiridol, TRC
Code produit 30407273
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30407273 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30407273 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF37300010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Flavopiridol Hydrochloride
CAS 131740-09-5
Formule moléculaire C21 H20 Cl N O5 . Cl H
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H20ClNO5.ClH/c1-23-7-6-12(17(27)10-23)19-14(24)8-15(25)20-16(26)9-18(28-21(19)20)11-4-2-3-5-13(11)22;/h2-5,8-9,12,17,24-25,27H,6-7,10H2,1H3;1H/t12-,17+;/m1./s1
SMILES Cl.CN1CC[C@H]([C@@H](O)C1)c2c(O)cc(O)c3C(=O)C=C(Oc23)c4ccccc4Cl
Nom IUPAC 2-(2-clorofenil)-5,7-dihidroxi-8-[(3R,4S)-3-hidroxi-1-metilpiperidin-4-il]cromen-4-ona;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 438.3
Poids de la formule 437.0797