Learn More
MP Biomedicals Huile de lin liquide
Code produit 11431532 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 lb
25 lb
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11431532 5 lb
11441532 25 lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11431532 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0296043205
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Régime riche en huile de lin.
Régime riche en huile de lin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type de produit Alimentation animale
Jetable Usage unique
Format Liquide
Quantité 5 lb
Stérilité Non stérile
Conditions de stockage Température ambiante
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 0.2286 m
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.