Learn More
MP Biomedicals Huile de lin liquide
Code produit 11441532 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 lb
25 lb
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11441532 25 lb
11431532 5 lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11441532 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0296043225
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Régime riche en huile de lin.
Régime riche en huile de lin.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type de produit Alimentation animale
Jetable Usage unique
Format Liquide
Quantité 25 lb
Stérilité Non stérile
Conditions de stockage Température ambiante
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 0.2286 m
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.