Learn More
Flecainide acetate, MedChemExpress
Code produit 16447338
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16447338 10 mg
16443357 50 mg
16437306 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16447338 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY17429
MedChemExpress Flecainide acetate (R-818) is a class 1C antiarrhythmic drug especially used for the management of supraventricular arrhythmia; works by blocking the Nav1.5 sodium channel in the heart, causing prolongation of the cardiac action potential.
Flecainide acetate (R-818) is a class 1C antiarrhythmic drug especially used for the management of supraventricular arrhythmia
Spécification
Nom chimique ou matériau Flecainide acetate
CAS 54143-56-5
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H24F6N2O5
Quantité 10 mg
Synonyme R-818
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (105.40 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (42.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC1NCCCC1)C2=CC(OCC(F)(F)F)=CC=C2OCC(F)(F)F.CC(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 474.39
Poids de la formule 474.39
Pourcentage de pureté 99.87%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation