Learn More
Tocris Bioscience™ Flecainide acetate
GREENER_CHOICE
Code produit 18055252
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18055252 50 mg 50mg
18054932 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18055252 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 1470/50
Cardiac Na+ channel blocker. Antiarrhythmic
Open Na+ channel blocker that inhibits fast Na+ current in cardiac muscle in a use- and concentration-dependent manner. Orally-active class Ic antiarrhythmic agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54143-56-5
Formule moléculaire C19H24F6N2O5
Spécification
Nom chimique ou matériau Flecainide acetate
Quantité 50 mg
Poids de la formule 474.4
Pureté >99%
Poids moléculaire 474.4