Learn More
Flecainide Acetate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Flecainide Acetate |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H20F6N2O3.C2H4O2/c18-16(19,20)9-27-12-4-5-14(28-10-17(21,22)23)13(7-12)15(26)25-8-11-3-1-2-6-24-11;1-2(3)4/h4-5,7,11,24H,1-3,6,8-10H2,(H,25,26);1H3,(H,3,4) |
| Poids de la formule | 474.1589 |