Learn More
Flécaïnide-d3, TRC
Code produit 30397203
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30397203 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30397203 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF3900021MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Flecainide-d3
CAS 127413-31-4
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C17 2H3 H17 F6 N2 O3
Quantité 1 mg
Synonyme Flecainide D3
Formule InChI InChI=1S/C17H20F6N2O3/c18-16(19,20)9-27-12-4-5-13(14(7-12)28-10-17(21,22)23)15(26)25-8-11-3-1-2-6-24-11/h4-5,7,11,24H,1-3,6,8-10H2,(H,25,26)/i4D,5D,7D
SMILES [2H]c1c([2H])c(C(=O)NCC2CCCCN2)c(OCC(F)(F)F)c([2H])c1OCC(F)(F)F
Nom IUPAC 2,3,5-trideutéro-N-(pipéridine-2-ylméthyl)-4,6-bis(2,2,2-trifluoroéthoxy)benzamide
Poids moléculaire (g/mol) 417.36
Poids de la formule 417.1566
Pourcentage de pureté >95