Learn More
Flécaïnide-d3, TRC
Code produit 30390076
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30390076 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30390076 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF39000210MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Flecainide-d3
CAS 127413-31-4
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C17 2H3 H17 F6 N2 O3
Quantité 10 mg
Synonyme Flecainide D3
Formule InChI InChI=1S/C17H20F6N2O3/c18-16(19,20)9-27-12-4-5-13(14(7-12)28-10-17(21,22)23)15(26)25-8-11-3-1-2-6-24-11/h4-5,7,11,24H,1-3,6,8-10H2,(H,25,26)/i4D,5D,7D
SMILES [2H]c1c([2H])c(C(=O)NCC2CCCCN2)c(OCC(F)(F)F)c([2H])c1OCC(F)(F)F
Nom IUPAC 2,3,5-trideutéro-N-(pipéridine-2-ylméthyl)-4,6-bis(2,2,2-trifluoroéthoxy)benzamide
Poids moléculaire (g/mol) 417.36
Poids de la formule 417.1566
Pourcentage de pureté >95