Learn More
Kimble Chase™ Colonne économique en verre borosilicaté Flex-Column™
Code produit 11742354
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
500 mm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11742354 500 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11742354 Fournisseur Kimble Chase™ Code fournisseur 4204000750
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    359.06€
    287.58€ / 10 pièces
    Économisez 71.48€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-02-2027
Spécification
Type d’USP Type I
Pression max. 1 bar
Capacité de colonne 20 ml
Longueur (métrique) 500 mm
Matériau Verre borosilicaté
Zone transversale 0,39cm3
Gamme de température (métrique) 0 à 50 °C
Quantité 10/boîte
À utiliser avec (application) Chromatographie échangeuse d’ions
Type Colonne de chromatographie économique
Diamètre (métrique) interne 7 mm