Learn More
DWK Life Sciences Colonnes de chromatographie économique Kimble™ FLEX-COLUMNS™
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
- Réservoirs fabriqués en PP translucide et sorties de colonne raccordées en permanence à un cylindre en verre borosilicaté, avec bouchons amovibles en polypropylène
- Les supports de lit en polyéthylène haute densité (PEHD) de taille des pores 20 μm sont fixés dans les sorties de colonne
- Les raccords de tubulure sur les colonnes sont des raccords Luer-Lock mâles
- Une grande variété d’adaptateurs, de vannes et de raccords sont disponibles comme accessoires pour une utilisation en tant que raccords de tubulure simples et polyvalents
- Disponibles en 30 tailles différentes avec des diamètres intérieurs standard de 0,7, 1,0, 1,5 et 2,5 cm et des longueurs allant de 4 à 170 cm
- La pression maximale est de 1,0 bar (14,7 psi, 1,0 atm, 0,1 MPa)
- Plage de températures : 0 à 50 °C
- Stériliser avec du NaOH 2N ou 100 % d’éthanol ; l’autoclavage n’est pas recommandé
- Fabriqué à partir de verre borosilicate à faible extraction, à expansion 33, conforme aux USP exigences de type I et ASTM E438, type I, classe A
- Remarque : Les raccords d’extrémité et les supports de lit ne peuvent PAS être remplacés sur les colonnes FLEX-COLUMNS
Spécification
Spécification
| Capacité de colonne | 25 ml |
| Longueur (métrique) | 5 cm |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Colonne de chromatographie |
| Diamètre (métrique) interne | 2.5 cm |