Learn More
DWK Life Sciences Colonnes de chromatographie économique Kimble™ FLEX-COLUMNS™
Code produit 12963351
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de colonne:
12 ml
25 ml
74 ml
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de colonne Quantité Conditionnement
12963351 74 ml 1 de chaque 1 pièce
12943341 12 ml 1 de chaque 1 pièce
12923351 25 ml 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12963351 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 4204012515
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.14€
    74.37€ / 1 pièces
    Économisez 18.77€
    20% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-02-2027
KIMBLE™ FLEX-COLUMNS™ Chromatographie économique Les colonnes sont économiques et faciles à utiliser. Les colonnes courtes conviennent à la chromatographie à échange ionique, au désalage d’échantillons et aux applications semi-jetables ; les colonnes longues conviennent idéalement à la filtration sur gel et à la chromatographie par adsorption.
  • Réservoirs fabriqués en PP translucide et sorties de colonne raccordées en permanence à un cylindre en verre borosilicaté, avec bouchons amovibles en polypropylène
  • Les supports de lit en polyéthylène haute densité (PEHD) de taille des pores 20 μm sont fixés dans les sorties de colonne
  • Les raccords de tubulure sur les colonnes sont des raccords Luer-Lock mâles
  • Une grande variété d’adaptateurs, de vannes et de raccords sont disponibles comme accessoires pour une utilisation en tant que raccords de tubulure simples et polyvalents
  • Disponibles en 30 tailles différentes avec des diamètres intérieurs standard de 0,7, 1,0, 1,5 et 2,5 cm et des longueurs allant de 4 à 170 cm
  • La pression maximale est de 1,0 bar (14,7 psi, 1,0 atm, 0,1 MPa)
  • Plage de températures : 0 à 50 °C
  • Stériliser avec du NaOH 2N ou 100 % d’éthanol ; l’autoclavage n’est pas recommandé
  • Fabriqué à partir de verre borosilicate à faible extraction, à expansion 33, conforme aux USP exigences de type I et ASTM E438, type I, classe A
  • Remarque : Les raccords d’extrémité et les supports de lit ne peuvent PAS être remplacés sur les colonnes FLEX-COLUMNS
Spécification
Capacité de colonne 74 ml
Longueur (métrique) 15 cm
Quantité 1 de chaque
Type Colonne de chromatographie
Diamètre (métrique) interne 2.5 cm