Learn More
Corning™ Tubes de décharge flexibles
Code produit 16872120 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2,5 à 10 ml
25 à 100 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
16872120 25 à 100 ml 1 pièce
16862120 2,5 à 10 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16872120 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 6878
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.10€
    27.16€ / 1 pièces
    Économisez 1.94€
    6% de réduction
Expédition estimée: 09-04-2027
Tubes de décharge flexibles Corning™ pour une distribution rapide et précise d’acides, de bases et de solvants
  • Bobinés
  • Comprennent un manchon de protection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube de décharge flexible
Description Bobinés
Matériau FEP, Polypropylène
Volume (métrique) 25 à 100 ml
À utiliser avec (application) Distribution rapide et précise d’acides, de bases et de solvants
À utiliser avec (équipement) Distributeur adaptable sur flacon de 25 à 100 ml
Comprend Manchon protecteur