Learn More
Sperian™ Lunettes de sécurité ventilées V-Maxx™ Honeywell™
Description
- Champ de vision à 180° pour une vision périphérique sans distorsion
- Le système de fixation à sangle rotative facilite l’utilisation avec les casques de sécurité
- Conformes aux tests de résistance aux éclaboussures
- La ventilation indirecte empêche la surchauffe
- Verres en polycarbonate transparents anti-buée
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 9001/2000 |
| Revêtement de la lentille | Antibuée |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Lunettes de sécurité |
| À utiliser avec (application) | Industries automobile, du bâtiment, chimique |
| Couleur de la monture | Bleu |
| Matériau du bandeau | Néoprène |
| Nb par paquet | 1paire |
| Détails de ventilation | Indirecte |
| Matériau | Polycarbonate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?