Learn More
Proteintech™ FlexAble CoraLite™ 488 Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG
Code produit 17741509 Tous les produits Proteintech Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 0,5 μg Réactions
200 x 0,5 μg Réactions
50 x 0,5 μg Réactions
Conditionnement:
10 réactions
200 réactions
50 réactions
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17741509 10 x 0,5 μg Réactions 10 réactions
17761509 50 x 0,5 μg Réactions 50 réactions
17751509 200 x 0,5 μg Réactions 200 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17741509 Fournisseur Proteintech™ Code fournisseur KFA00110
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
This Antibody Labeling Kit conjugates CoraLite™ 488 into Rabbit IgG antibodies.
FlexAble CoraLite™ 488 Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate CoraLite™ 488 in any buffer condition to rabbit IgG primary antibodies from any supplier.
  • One labeling reaction requires only 0.5 μg of antibody, regardless of the antibody concentration
  • Label your rabbit IgG antibody in <10 min without any additional equipment
Spécification
Contenus des kits FlexLinker CoraLite™ 488 de 10 μl pour IgG de lapin, FlexQuencher de 20 μl pour IgG de lapin, FlexBuffer de 100 μl, Manuel, Aimant de protocole
Quantité 10 x 0,5 μg Réactions
Contenu et stockage 1 an à -20°C ou 6 mois à +4°C, éviter la lumière
Excitation / émission 500 nm/520 nm
Labeling Target IgG
Espèces Lapin