Learn More
Leica Microsystems Flexacam i5
Code produit 17873438
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Compound Microscopes
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17873438 Compound Microscopes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17873438 Fournisseur Leica Microsystems Code fournisseur 12730537
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Color camera for compound microscopes with high definition live image
  • Digital color camera with CMOS sensor (1/2.3) in.
  • Possible to operate with 4k HDMI monitor using Enersight OSD
  • High definition live image 4k, 60 fps, HDR
  • JPG images with up to 12 MP
  • Full HD MJPG Video recording with 30 fps
  • Camera control: via PC (Windows) using Enersight Desktop, via smartphone / tablet by Enersight Mobile App (connection to Ethernet or Wifi is required) or via USB mouse (not included) (Enersight OSD mode)
  • Capture images directly to USB Stick or send images via E-Mail (Enersight OSD mode)
  • USB-C connection to PC for Enersight Desktop
  • Supported OS: Win 10 Pro/ Win 11 / iOS / Android
  • Delivered accessories: HDMI Cable, USB C-A cable, USB stick
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Camera
À utiliser avec (équipement) Compound Microscopes
Comprend HDMI Cable, USB C-A cable, USB stick
Type de port USB C-A
Types de capteur CMOS