Learn More
Cole-Parmer™ Tubulure flexible en PE Flexelene™
Description
- Idéal pour les applications avec des denrées alimentaires et des boissons, des instruments, le transfert d'eau pure, le conditionnement d'eau.
- Exempt de plastifiant, duromètre 78 A.
- Peuvent être utilisés avec les raccords cannelés.
- Résistance à l'abrasion, excellente compatibilité chimique, économique.
- Tubulure Flexelene colorée disponible sur demande.
- Produits avec des composés certifiés conformes aux normes internationales NSF 51 et 61, et aux normes de la FDA
- Stérilisation : Oxyde d'éthylène.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Sans DEHP ; pharmacopée européenne ;3A ; ADCF ; USP ; NSF-51 ;NSF-61 ; FDA ; sans phtalate |
| Description | Exempte de plastifiant, duromètre 78 A, peut être utilisée avec les raccords cannelés. Tubulure Flexelene™ colorée disponible sur demande. |
| Diamètre (métrique) interne | 16 mm |
| Matériau | Flexelene |
| Diamètre (métrique) externe | 19,1 mm |
| Longueur totale (impériale) | 100 pieds |
| Longueur totale (métrique) | 30,5 m |
| Épaisseur (métrique) | 3,175 mm |
| À utiliser avec (application) | Denrées alimentaires et boissons, instruments, transfert deau pure, conditionnement deau, |
| Température min. de fonctionnement (impériale) | –83deg;F |
| Afficher plus |