Learn More
Labconco™ Chariot Flexi-Bin
Code produit 17824671 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Cadre tubulaire en acier blanc de 1 po soudé de calibre 18G ; poignées en caoutchouc ; bac en PE de 8 po amovible ; trois séparateurs longs (20,25 po) et quatre courts (15,25 po) en PE ; roulettes de 4 po de dia., deux avec frein bloquant au pied ; plaque d’identification
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
17824671 Cadre tubulaire en acier blanc de 1 po soudé de calibre 18G ; poignées en caoutchouc ; bac en PE de 8 po amovible ; trois séparateurs longs (20,25 po) et quatre courts (15,25 po) en PE ; roulettes de 4 po de dia., deux avec frein bloquant au pied ; plaque d’identification 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17824671 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 8010001
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Le chariot Labconco Flexi-Bin permet le transport en toute sécurité de la verrerie et des récipients chimiques.
Pour le transport sécurisé de la verrerie et des récipients à produits chimiques
  • Bac en PE amovible résistant à la corrosion ; Profondeur de 4 ou 8 po (10 ou 20 cm) ; les bacs sont interchangeables
  • Fourni avec trois séparateurs longs et quatre courts en PE pour diviser le bac et maintenir les éléments en toute sécurité
  • Cadre tubulaire en acier soudé de calibre 18, revêtu de poudre, blanc glacier, avec poignées en caoutchouc
  • Étagère inférieure ouverte pour un rangement supplémentaire
  • Roulettes de 4 po (10 cm) de dia. (deux à freins)
  • Entièrement assemblé
  • Garantie à vie
Spécification
Type de produit Chariot Flexi-bin
Dimensions (L x l x H) 34,88 x 19 x 36,38 in (88,6 x 48,3 x 92,4 cm)
À utiliser avec (application) Transport sécurisé de la verrerie et des récipients chimiques
Hauteur (impériale) 36,38 in
Hauteur (métrique) 92,4 cm
Comprend Cadre tubulaire en acier blanc de 1 po soudé de calibre 18G ; poignées en caoutchouc ; bac en PE de 8 po amovible ; trois séparateurs longs (20,25 po) et quatre courts (15,25 po) en PE ; roulettes de 4 po de dia., deux avec frein bloquant au pied ; plaque d’identification
Longueur (impériale) 34,88 in
Longueur (métrique) 88,6 cm
Capacité de charge (impériale) 400 lb
Capacité de charge (métrique) 181 kg
Matériau Acier
Nbre d’étagères 2
Poids (métrique) 20 kg
Poids (impériale) 44,09 lb
Largeur (impériale) 19 in
Largeur (métrique) 48,3 cm