Learn More
BRAND™ Tube de décharge flexible avec vanne de recirculation destiné aux distributeurs Dispensette™ S, S Organic et S Trace Analysis
Code produit 15448043 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour une capacité nominale de 2, 5, 10 ml
Pour une capacité nominale de 25, 50, 100 ml
Diamètre (métrique) externe du col:
3 mm
4,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Diamètre (métrique) externe du col Conditionnement
15448043 Pour une capacité nominale de 2, 5, 10 ml 3 mm 1 pièce
15458043 Pour une capacité nominale de 25, 50, 100 ml 4,5 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15448043 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 708132
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Fabriqué en PTFE avec un câble spiralé d’env. 800 mm de longueur.
  • Avec poignée de sécurité
  • Ne convient pas au HF
  • Fournis individuellement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau PTFE
À utiliser avec (équipement) Pour une capacité nominale de 2, 5, 10 ml
Quantité 1/boîte
Diamètre (métrique) externe du col 3 mm