Learn More
BRAND™ Tube de décharge flexible pour distributeurs adaptables sur flacon Seripettor™
Code produit 10191671 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Distributeur à bouchon Seripettor et Seripettor Pro de 2 et 10 mL
Distributeur à bouchon Seripettor et Seripettor Pro de 25 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
10191671 Distributeur à bouchon Seripettor et Seripettor Pro de 2 et 10 mL 1 pièce
10745774 Distributeur à bouchon Seripettor et Seripettor Pro de 25 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10191671 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 704522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.44€
    91.11€ / 1 pièces
    Économisez 10.33€
    10% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le tube de dosage en PTFE est spiralé sur 800 mm de longueur. Pour une utilisation avec les distributeurs de pipettes en flacons Seripettor™.
  • Tube de dosage PTFE en spirales
  • Longueur : 800 mm
  • Comprend un manche de sécurité
  • Ne convient pas au péroxyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube de décharge flexible
Matériau PTFE
À utiliser avec (équipement) Distributeur à bouchon Seripettor et Seripettor Pro de 2 et 10 mL
Comprend Poignée de sécurité
Longueur (impériale) 31,49 in
Longueur (métrique) 800 mm