Learn More
BRAND™ Tube de décharge flexible pour distributeurs adaptables sur flacon Seripettor™
Code produit 10745774 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Distributeur à bouchon Seripettor et Seripettor Pro de 2 et 10 mL
Distributeur à bouchon Seripettor et Seripettor Pro de 25 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10745774 Distributeur à bouchon Seripettor et Seripettor Pro de 25 ml 1 pièce
10191671 Distributeur à bouchon Seripettor et Seripettor Pro de 2 et 10 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10745774 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 704523
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    97.33€ / 1 pièces
    Économisez 7.67€
    7% de réduction
En stock
Le tube de dosage en PTFE est spiralé sur 800 mm de longueur. Pour une utilisation avec les distributeurs de pipettes en flacons Seripettor™.
  • Tube de dosage PTFE en spirales
  • Longueur : 800 mm
  • Comprend un manche de sécurité
  • Ne convient pas au péroxyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube de décharge flexible
Matériau PTFE
À utiliser avec (équipement) Distributeur à bouchon Seripettor et Seripettor Pro de 25 ml
Comprend Poignée de sécurité
Longueur (métrique) 800 mm