Learn More
Digi-Sense™ Sondes à thermocouple flexibles à fil isolé
Code produit 11880000 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
max. (métrique):
–150 à 100°C
–150 à 649°C
-150 °C à +148 °C
-150°C à +482°C
–150°C à +1093°C
–150°C à +1100°C
–150°C à +204°C
–150°C à +427°C
–150°C à +482°C
–200°C à +311°C
–250°C à +1100°C
Modèle:
Mini-connecteur de sonde de fixation de tuyau de type K
Sonde Mini Con de type K pour tuyau de serrage, Grd
Sonde TC compacte de type K, mise à la terre
Sonde TC détachable de type K, stylo, mise à la terre
Sonde de surf Type-K Comp Mini Conn Exp
Sonde à bouchon de tuyau de type K NPTM Mini Con
Stylo compact Type K TC Probe Grnd
Thermo-sonde compacte de pénétration, L 2.5po, Grnd ; type K
Type K HT Sonde Flex TC
Type K HT Sonde Mini Con Exp
Type K, sonde standard, mini-connecteur, GRD
Type K, sonde à stylo standard, mini-connecteur
Type de thermocouple : K
Conditionnement:
1 pièce
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit max. (métrique) Modèle Conditionnement
11880000 –250°C à +1100°C Type K HT Sonde Flex TC 1 pièce
11860000 –150°C à +204°C Type K, sonde à stylo standard, mini-connecteur 1 pièce
11849652 –200°C à +311°C Sonde TC compacte de type K, mise à la terre 1 pièce
11801375 –150 à 649°C Sonde de surf Type-K Comp Mini Conn Exp 1 pièce
11763099 –150°C à +1100°C Mini-connecteur de sonde de fixation de tuyau de type K 1 pièce
11850000 –200°C à +311°C Type K, sonde standard, mini-connecteur, GRD 1 pièce
11781349 –150°C à +1093°C Type K HT Sonde Mini Con Exp 1 pièce
11871435 –150°C à +482°C Sonde Mini Con de type K pour tuyau de serrage, Grd 1 pièce
11809662 -150 °C à +148 °C Stylo compact Type K TC Probe Grnd 1 pièce
11830010 –150°C à +427°C Sonde TC détachable de type K, stylo, mise à la terre 1 pièce
11771339 -150°C à +482°C Sonde à bouchon de tuyau de type K NPTM Mini Con 1 pièce
11735249 –150 à 100°C Thermo-sonde compacte de pénétration, L 2.5po, Grnd ; type K 1 pièce
11752683 –250°C à +1100°C Type de thermocouple : K 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11880000 Fournisseur Digi-Sense™ Code fournisseur 0851696
Rendez le laboratoire plus sûr et plus efficace
Utilisez le code promo 28026
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Optimisez les lectures et la précision de la température pour une variété d’applications grâce à ces sondes. Les sondes thermocouples flexibles à fil isolé Digi-Sense™ Cole-Parmer™ sont idéales pour les mesures de température élevée ; elles peuvent être utilisées avec des liquides, des gaz et des semi-solides
Optimisez les lectures et la précision de la température pour une variété d’applications grâce à ces sondes.Les sondes thermocouples à fil isolé flexibles Cole-Parmer™ Digi-Sense™ sont idéales pour les mesures de température élevée et peuvent être utilisées avec des liquides, des gaz et des semi-solides.
Toutes les sondes à fils isolés sont dotées d’un câble isolé droit mais ne présentent pas de manche. Les sondes isolées en fibre de verre et en céramique possèdent des jonctions exposées ; À utiliser pour les applications à haute température. L’utilisation de sondes à jonction exposée avec des solutions aqueuses est déconseillée (les sondes à jonction exposée de type J rouillent lorsqu’elles sont exposées à l’humidité).
  • Chaque sonde est fournie avec des mini-connecteurs ANSI à code couleur : type J noir, type K jaune, type T bleu et type E violet.
  • Sondes à fils isolés en fibre de céramique pour les mesures de température élevée.
  • Les sondes à usage général sont conçues pour être utilisées avec des liquides, des gaz et des semi-solides.
  • Les manches en ABS assurent une conception légère pour une facilité d’utilisation et une durabilité optimales
  • Les manches des sondes sont équipés d’un ressort de courbure qui protège la connexion de câble des dommages causés par les flexions et les tractions répétées
Spécification
Certifications/Conformité ANSI
À utiliser avec (équipement) Thermomètres
max. (métrique) –250°C à +1100°C
Type Sonde de thermocouple
À utiliser avec (application) Environnements industriels où des relevés rapides et précis sont requis
Modèle Type K HT Sonde Flex TC
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,48 cm