Description
- Positionné de manière flexible dans la chambre ou la charge
- Pour la mesure de la température locale (jusqu’à 1 capteur supplémentaire possible)
- La température mesurée est indiquée sur l’affichage, enregistrée dans la mémoire de données intégrale et peut être documentée via le logiciel AtmoCONTROL
- Pour les étuves Memmert
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Étuve UF110 |
| Type | Sonde de température |