Learn More
Esculape Laboratoire™ Kit de secours spécial flexible
Code produit 11739112
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11739112 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11739112 Fournisseur Esculape Laboratoire™ Code fournisseur 7180405
Expédition estimée: 30-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Trousse de secours souple
• Facile à transporter
• Avec passant pour fixation à la ceinture
• Pochette souple en nylon rouge avec double fermeture éclair
• Contient l'essentiel du matériel nécessaire pour une intervention rapide sur site
• Trousse secouriste
• Composition
• 1 couverture de survie
• 1 écran facial pour bouche à bouche
• 2 compresses stériles 20 x 20cm
• 1 pansement compressif 6 x 250cm
• 2 lingettes désinfectantes à la
• 1 paire de gants vinyle
• Trousse souple secouriste
Spécification
Profondeur (métrique) 4 cm
Longueur (métrique) 9 cm
Type de produit Kit de secours spécial flexible
Comprend 1 couverture de survie, 1 protection faciale de bouche-à-bouche, 2 compresses stériles 20 x 20 cm, 1 bande de compression 6 x 250 cm, 2 lingettes désinfectantes, 1 paire de gants en vinyle, kit de premiers secours flexible
Quantité 1 de chaque
Hauteur (métrique) 13 cm