Learn More
Molecular Devices FlexStation™ 3 lecteurs de microplaques sans tête de pipetteur
Tous les produits Molecular Devices ProduitsDescription
- Conçu pour les flux de travail de détection multimode dans des tests basés sur microplaques
- Soutient les applications biochimiques et les tests cellulaires
- Permet une configuration flexible des essais avec des paramètres de détection configurables
- Prend en compte les flux de travail basés sur des microplaques à travers plusieurs applications des sciences de la vie
- Conçu pour être intégré à la manipulation automatisée des liquides utilisant une tête de pipettor optionnelle
- Intégré à SoftMax Pro Software pour l’acquisition et l’analyse de données
- Prend en compte des flux de travail d’essais évolutifs pour les environnements de recherche
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lecteur de microplaques |
| Type de détecteur | Tube photomultiplicateur (PMT) |
| Interface | Contrôle PC, logiciel interne |
| Source lumineuse | Lampe flash au xénon |
| Technologie de mesure | Intensité de fluorescence (haut et bas), Luminescence (Haut), Absorbance (Haut) |
| Type de plaques | Plaques à 96 et 384 puits |
| Reading Options | Point de virage, Cinétique, Spectra |
| Agitation | Linear |
| Sélection de la longueur d’onde | Monochromateur |