Learn More
FLI-06, MedChemExpress
Code produit 16482937
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16482937 50 mg
16476878 10 mg
16466966 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16482937 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15860
MedChemExpress FLI-06 is an inhibitor of Notch signaling with an EC50 of 2.3 μM.
FLI-06 is an inhibitor of Notch signaling with an EC50 of 2.3 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau FLI-06
CAS 313967-18-9
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H30N2O5
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 38 mg/mL (86.66 mM)
SMILES O=C(C1=C(C)NC2=C(C(CC(C)(C)C2)=O)C1C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3)OC4CCCCC4
Poids moléculaire (g/mol) 438.52
Poids de la formule 438.52
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death