Learn More
Thermo Scientific™ Racks pour microtubes FlipStrip™ avec couvercle
Code produit 11894402 Tous les produits MBP Molecular BioProducts Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Orange fluorescent
Rose fluorescent
Rouge
Rouge, vert, jaune ou bleu
Vert
Vert fluorescent
Vert fluorescent, Orange fluorescent, Rose fluorescent, Violet
Violet
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11894402 Orange fluorescent 12 pièces
10358711 Rouge, vert, jaune ou bleu 12 pièces
10778072 Vert fluorescent, Orange fluorescent, Rose fluorescent, Violet 12 pièces
11837233 Vert 12 pièces
10556562 Bleu 1 pièce
10065210 Violet 1 pièce
12368182 Jaune 12 pièces
10646391 Rose fluorescent 1 pièce
10177000 Vert fluorescent 1 pièce
10095090 Rouge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11894402 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 8678
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    301.00€
    280.00€ / 12 pièces
    Économisez 21.00€
    6% de réduction
Expédition estimée: 15-03-2027
Conservez les barrettes de 0,2 mL et les tubes de 1,5 mL d’un côté et les tubes de 0,5 mL de l’autre côté de ce rack pour microtubes avec couvercle, fabriqué en plastique 100 % recyclé.
Placez des barrettes de 0,2 ml et des tubes de 1,5 ml d’un côté du rack pour microtubes Thermo Scientific™ FlipStrip avec couvercle, et des tubes de 0,5 ml de l’autre côté. Le rack est fabriqué en plastique 100 % recyclé.
  • Contient des barrettes de 0,2 mL et des tubes de 1,5 mL sur un côté, des tubes de 0,5 mL sur l’autre
  • Conception stable, ultra plate avec grille de repérage alphanumérique pour faciliter l’identification des tubes
  • Couvercle permettant de protéger les échantillons et d’empiler les racks
  • Plusieurs couleurs disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Portoir Flipstrip
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Orange fluorescent
Capacité Tubes (0,5 ml), Tubes (1,5 ml), Tubes (2 ml)
Matériau Plastique recyclé
Forme Rectangle
Empilables Oui
Nbre par carton 12 racks
Type de produit Portoir Flipstrip