Learn More
FLLL32, MedChemExpress
Code produit 16485807
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16485807 5 mg
16482606 25 mg
16469636 50 mg
16443078 10 mg
16424376 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16485807 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100544
MedChemExpress FLLL32, a synthetic analog of curcumina, is a JAK2/STAT3 dual inhibitor with anti-tumor activity. FLLL32 can inhibit the induction of STAT3 phosphorylation by IFNα and IL-6 in breast cancer cells.
FLLL32, a synthetic analog of curcumina, is a JAK2/STAT3 dual inhibitor with anti-tumor activity. FLLL32 can inhibit the induction of STAT3 phosphorylation by IFNα and IL-6 in breast cancer cells.
Spécification
Nom chimique ou matériau FLLL32
CAS 1226895-15-3
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H32O6
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (215.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1(C(/C=C/C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)=O)CCCCC1)/C=C/C3=CC=C(OC)C(OC)=C3
Poids moléculaire (g/mol) 464.55
Poids de la formule 464.55
Pourcentage de pureté 99.01%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease