Learn More
Key Instruments™ Débitmètre transparent en acrylique Flo Rite™ modèle FR4000 avec vanne d’entrée standard
Code produit 11978034
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit d’air:
0,4 à 5 L/min
10 à 100
2 à 20 l/min
3 à 30 l/min
4 à 50 l/min
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit d’air Conditionnement
11978034 2 à 20 l/min 1 pièce
11948034 0,4 à 5 L/min 1 pièce
11988034 3 à 30 l/min 1 pièce
11998034 4 à 50 l/min 1 pièce
11908044 10 à 100 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 11978034 Fournisseur Key Instruments™ Code fournisseur FR4A42BVBN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.84€
    162.92€ / 1 pièces
    Économisez 9.92€
    5% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Spécification
Type Débitmètre
Précision ± 3 %
Débit d’air 2 à 20 l/min
Float Material Acier inoxydable
Pression nominale 100lb./in2
Raccordements 1/8 po NPT (F)
À utiliser avec (application) Équipement d’échantillonnage de l’air, aquaculture, matériel de désalinisation, analyseurs gazeux, systèmes médicaux, équipement photo, systèmes de traitement et de distribution de l’eau
Hauteur (métrique) 165 mm
Matériau de la pièce interne Acrylique
Modèle FR4000
Reproductibilité ± 0,5%
Largeur (métrique) 34,7mm
Balance Pleine échelle
Matériau d’étanchéité Buna-N
Température (métrique) 65°C
Valve Vanne d’entrée standard