Learn More
SCAT™ Flotteur avec contrôle du niveau électronique ou mécanique
Code produit 17893530 Tous les produits SCAT Europe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
PELER, Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
17893530 PELER, Polypropylène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17893530 Fournisseur SCAT™ Code fournisseur 502021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00€
    100.48€ / 1 pièces
    Économisez 9.52€
    8% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Avec contrôle de niveau électronique ou mécanique.
  • Inclut le flotteur
  • Électronique ou mécanique
Spécification
Longueur (métrique) 91,5 mm
Matériau PELER, Polypropylène
Type de produit Flotteur