Learn More
Fisherbrand™ Support pour flacons flottants
GREENER_CHOICE
Code produit 30305879 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30305879 Noir 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30305879
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.29€
    14.69€ / 5 pièces
    Économisez 5.60€
    27% de réduction
Expédition estimée: 09-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Maintient en toute sécurité les flacons dans un bain-marie ou tout environnement liquide.
Conçu avec de la mousse à haute densité, ce support flottant est flottant, durable et résistant aux produits chimiques, garantissant que vos échantillons restent stables et organisés pendant l’humidité ou d’autres expériences à base de liquide
  • poignée de transport détachable pour faciliter le soulever ;
  • Conçu pour tout flacon de 20 mm de diamètre et les flacons AT jusqu’à 50 ml
  • En polyéthylène de haute densité et résistant à l’eau
  • Plage de température 0° C à 70° C
  • Couleur : noir
  • Nombre de puits : 6
  • Diamètre du puits : 20 mm
  • Longueur de la poignée (cm) : 6,4
  • Dimensions : 5 x 3,4 x 0,5 in (12,6 x 8,6 x 1,3 cm)
  • Paquet de 5
Spécification
Couleur Noir
Type Portoir
Capacité 6 flacons
Matériau PE-HD
Forme Rectangle
Dimensions (L x l x H) 5 x 3,4 x 0,5 in (12,6 x 8,6 x 1,3 cm)
Diamètre (métrique) du puits 20 mm