Learn More
Invitrogen™ Station d’imagerie cellulaire FLoid™
Description
Requires
Imprimante
Utilise une conception à étage ouvert offrant une flexibilité maximale du récipient pour les lames, les lamelles, les boîtes de culture multi-puits ou même les flacons T75. Capture la lumière transmise et les images fluorescentes en trois couleurs de cellules et d’échantillons sur paillasse sans formation spéciale ni personnel spécialisé. Interface utilisateur simple, processus d’acquisition d’images rationalisé et affichage multicolore en temps réel permettant aux utilisateurs de produire des images de haute qualité en quelques clics de souris.
- Simplicité : Système entièrement intégré avec interface utilisateur intuitive et multilingue
- Vitesse : Obtenez des résultats en un clin d’arrêt, sans changement de préchauffage, de refroidissement ou de filtre
- Commodité : Capturez et imprimez des images sur votre paillasse plutôt que dans la chambre noire
- Informations : Fournit des informations sur les réactifs et protocoles Molecular Probes™ via l’interface utilisateur
- Robustesse : Aucune pièce mobile et LED longue durée de vie pour une utilisation fiable au jour le jour
- Imagerie de haute qualité en laboratoire
- Polyvalents et simples d'utilisation
- Rapide et fiable
- Imageur à usage quotidien pour chaque utilisateur
Spécifications du système
- Objectif : Fluorite plan 20X fixe ; ouverture numérique (NA)= 0,45 ; distance de travail (WD)=5,9 mm
- Canaux de couleur : 4 canaux (phase de décharge, fluorescence bleue, verte et rouge)
- Éclairage : LED (durée de vie de 50,000 heures), intensité réglable
- Excitation : Canal bleue : 390/40 nm ; canal vert : 482/18 nm ; canal rouge : 586/15 nm
- Émission : Canal bleue : 446/33 nm ; canal vert : 532/59 nm ; canal rouge : 646/68 nm
- Images capturées : 16-bit monochrome, TIFF, PNG, JPG ou BMP (129 x 964 pixels)
- Écran LCD : Couleur 15 po ; résolution d’affichage 1366 x 768 pixels ; résolution d’image 1296 x 964 pixels ; inclinaison réglable
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), détection de coloration & par immunofluorescence
Informations sur la commande
l x H x P : (40 x 54 x 35 cm) 16 x 21 x 14 po. Poids : 12,7 kg (28 lb). Conditions d’expédition : Température ambiante.
Spécification
Spécification
| Type | Station dʼImagerie cellulaire |
| Hauteur (impériale) | 21 po |
| Hauteur (métrique) | 54cm |
| Longueur (impériale) | 14 po |
| Longueur (métrique) | 35cm |
| Largeur (impériale) | 16 po |
| Largeur (métrique) | 40cm |