Learn More
Flométoquine, TRC
Code produit 30394697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30394697 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30394697 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF1188305MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Flometoquin
CAS 875775-74-9
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C22 H20 F3 N O5
Quantité 5 mg
Synonyme 2-Ethyl-3,7-dimethyl-6-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]-4-quinolinyl methyl carbonate, Flometoquin
Formule InChI InChI=1S/C22H20F3NO5/c1-5-17-13(3)20(30-21(27)28-4)16-11-19(12(2)10-18(16)26-17)29-14-6-8-15(9-7-14)31-22(23,24)25/h6-11H,5H2,1-4H3
SMILES CCc1nc2cc(C)c(Oc3ccc(OC(F)(F)F)cc3)cc2c(OC(=O)OC)c1C
Nom IUPAC carbonato de [2-etil-3,7-dimetil-6-[4-(trifluorometoxi)fenoxi]quinolin-4-il]metilo
Poids moléculaire (g/mol) 435.39
Poids de la formule 435.1294
Pourcentage de pureté >95